描述
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
特點
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
包裝
case of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS100012
參數
6000 rpm speed ((Fully loaded))
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
法律資訊
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC