技術
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
VCQSSPCEAEELRYSLHVGPWSTCSMPHSRQVRQARRRGKNKEREKDRSKGVKDPEARELIKKKRNRNRQNRQENKYWDIQIGYQTREVMCINKTGKAADLSFCQQEKLPMTFQSC
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... THSD7A(221981)
免疫原
含血小板反应蛋白1型域的蛋白7A前体重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST76155
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
BMC nephrology, 20(1), 332-332 (2019-08-25)
Thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A) was recently identified target autoantigen in membranous nephropathy (MN). However, patients with positive THSD7A expression were prone to have malignancies. THSD7A was found to be expressed in a variety of malignant tumors. In
Diagnostics (Basel, Switzerland), 13(2) (2023-01-22)
Prostate cancer is one of the most common malignancies, and there are a wide range of treatment options after diagnosis. Most prostate cancers behave in an indolent manner. However, a given sub-group has been shown to exhibit aggressive behavior; therefore
CEN case reports, 10(1), 6-11 (2020-07-10)
Bevacizumab is a monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF) that is used to treat patients with various cancers. However, it is known to be associated with adverse events, such as hypertension and proteinuria. The histology of bevacizumab-induced nephropathy
PloS one, 10(9), e0138841-e0138841 (2015-09-24)
Membranous nephropathy (MN) is a leading cause of nephrotic syndrome in adults. Autoantibodies against M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R) and thrombospondin type-1 domain-containing 7A (THSD7A), which mainly belong to the IgG4 subclass, were reported as associated antibodies for the development
PloS one, 6(12), e29000-e29000 (2011-12-24)
Thrombospondin type I domain containing 7A (THSD7A) is a novel neural protein that is known to affect endothelial migration and vascular patterning during development. To further understand the role of THSD7A in angiogenesis, we investigated the post-translational modification scheme of