重要文件
H4290
Sigma-Aldrich
羟基苯基荧光素 溶液
5 mM in DMF
同義詞:
羟基苯基荧光素, 2-[6-(4′-羟基)苯氧基-3H-黄嘌呤-3-酮-9-基]苯甲酸, HPF
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H16O6
分子量::
424.40
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.32
品質等級
濃度
5 mM in DMF
螢光
λex 490 nm; λem 515 nm
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
羟基苯荧光素溶液,也称为HPF,是一种荧光探针,通过羟自由基(HO)的氧化反应产生明亮的绿色荧光(HPF-ox)。 暴露于抗生素中的细菌细胞中HPF信号的增加是由于细胞大小增加,而并非与ROS水平有关。在使用HPF探针培养并暴露于氨苄青霉素和诺氟沙星的细胞与HPF荧光呈线性相关。
應用
用于检测高活性氧(hROS)的荧光试剂。荧光强度会在与hROS,如羟基和过氧亚硝酸盐的即时反应后增加。由于HPF不会与一氧化氮、超氧化物和过氧化氢发生反应,它可以有区别的检测到过氧亚硝酸盐。HPF可耐受光诱导的自动氧化。
羟基苯荧光素溶液可用于检测于检测高反应性氧自由基(hROS)。它是检测细菌抗生素引起的细胞死亡的一种合适探针。
特點和優勢
以下是羟基苯荧光素溶液的优点:
  • HPF对光诱导的自氧化作用具有抵抗性。
  • 次氯酸盐(-OCl)不与HPF发生反应。
  • HPF不与一氧化氮、超氧化物和过氧化氢发生反应。 
  • HPF与HOCl的反应性较低。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - (Dimethylformamide)
閃點(°C)
57.5 °C - (Dimethylformamide)
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ken-ichi Setsukinai et al.
The Journal of biological chemistry, 278(5), 3170-3175 (2002-11-07)
We designed and synthesized 2-[6-(4'-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid (HPF) and 2- [6-(4'-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid (APF) as novel fluorescence probes to detect selectively highly reactive oxygen species (hROS) such as hydroxyl radical (*OH) and reactive intermediates of peroxidase. Although HPF and APF themselves scarcely