生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
SMILES 字串
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
InChI 密鑰
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 通过电子顺磁共振(EPR)光谱法测定其与各种手性氮氧化物的对映体对形成的复合物的平衡常数。
- 通过X射线衍射(XRD)研究其与丙烯酸正丁酯和丙烯酸异冰片酯形成的复合物的晶体结构。
- 作为手性选择剂,用于通过毛细管区带电泳法分离安非他命相关药物。
- 包合物的理化研究
- 与重组膜蛋白的探测扩散和单分子相互作用
- 与胶束的相互作用导致胶束破裂
- 研究细胞转运,用作细胞渗透促进剂
- 药物的理化和生物药剂学改进 ,特别是溶解和稳定性
- 与胆固醇的相互作用
品質
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3