重要文件
G5778
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 19 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105312
NACRES:
NB.51
產品名稱
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 19 cm
寬度 × 高度
16.5 cm × 19 cm
品質等級
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)