重要文件
G5276
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
材料
gold
描述
Regular grids with center mark and solid border
包裝
vial of 100 grids
直徑
3.05 mm
網格尺寸
300 mesh × 83 μm pitch
孔寬度
63 μm
開口區尺寸
55%
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)