Merck
全部照片(7)
Key Documents
G3512
Sigma-Aldrich
甘油脱氢酶 来源于纤维单胞菌
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
同義詞:
甘油:NAD+ 2-氧化还原酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Cellulomonas spp.)
形狀
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein
分子量
~390 kDa
成份
Protein, ≥60% biuret
儲存溫度
−20°C
一般說明
甘油脱氢酶属于含铁醇脱氢酶家族。它由八个相同的亚基组成,每个亚基约42,000 Da。其C末端具有组氨酸而N末端具有丝氨酸。
應用
在临床分析中,该酶可与脂蛋白脂肪酶结合用于酶法测定甘油和甘油三酸酯。甘油脱氢酶可催化甘油和NAD+反应形成NADH。
来自纤维素单胞菌属的甘油脱氢酶(GDH)已被用于通过顺序进样分析(SIA)法对甘油进行测定。它也已用于制备基于吡咯并喹啉醌(PQQ)的生物传感器,用于测定甘油。
生化/生理作用
甘油脱氢酶可催化甘油转化为甘油酮
物理性質
等电点:4.4 ± 0.1
米氏常数:1.1 x 10¯2M(甘油),8.9 x 10¯5M(NAD+)
结构:每摩尔酶10个亚基(42,000)
抑制剂:对氯呋喃苯甲酸、邻菲咯啉、单碘乙酸盐、重金属
离子(Co++、Ni++、Cu++、Zn++、Cd++
最适pH: 10.0 - 10.5
最适温度:50°C
pH稳定性:pH 7.5 – 10.5 (25°C,20小时)
热稳定性:低于55°C(pH 7.5,15分钟)
底物特异性:该酶对甘油和1,2-丙二醇具有最高的特异性,还可氧化甘油-α-单氯醇、乙烯
乙二醇和2,3-丁二醇。该氧化反应可被K+、NH+4和Rb+刺激。
單位定義
在25°C、pH 10.0条件下,一个单位在每分钟内可将1.0 μmole的甘油氧化成二羟基丙酮。
外觀
含有牛血清白蛋白的冻干粉末
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A glycerol dehydrogenase from Escherichia coli
R.E. Asnis & A.F. Brodie
The Journal of Biological Chemistry, 23, 153-159 (1953)
Simultaneous detection of ethanol, glucose and glycerol in wines using pyrroloquinoline quinone-dependent dehydrogenases based biosensors
Niculescu M, et al.
Food Chemistry, 82(3), 481-489 (2003)
Further characterization of glycerol dehydrogenase from Cellulomonas sp. NT3060
Nishise H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 48(6), 1603-1609 (1984)
Sequential injection kinetic flow assay for monitoring glycerol in a sugar fermentation process by Saccharomyces cerevisiae
Dominguez KBH, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 160(6), 1664-1673 (2010)
An improved glycerol biosensor with an Au-FeS-NAD-glycerol-dehydrogenase anode
Mahadevan A and Fernando S
Biosensors And Bioelectronics, 92, 417-424 (2017)