重要文件
G2654
Sigma-Aldrich
单克隆抗胰高血糖素 小鼠抗
clone K79bB10, ascites fluid
同義詞:
Glucagon Antibody, Glucagon Antibody - Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
K79bB10, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
feline, canine, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, pig
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal pancreas
radioimmunoassay: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
rat ... Gcg(24952)
一般說明
胰高血糖素是由胰腺的α细胞产生的肽类激素,由29个氨基酸组成。是一种高血糖激素。该基因位于人类3q22.1染色体上。
特異性
在 RIA 和免疫细胞化学中单克隆抗胰高血糖素与胰高血糖素发生反应。RIA中的亲和常数为6.1 x 10 (8) L/M。在免疫组织学测定中,抗体与肠胰高血糖素 (enteroglucagon) 发生弱交叉反应。在人、猪、犬、兔、小鼠、大鼠、豚鼠和猫的固定胰腺切片中观察到与含胰高血糖素细胞的交叉反应性。
本品以腹水形式提供,含 0.1% 叠氮化钠(防腐剂)。
此抗体与胰腺胰高血糖素发生特异性反应,几乎不与肠道胰高血糖素(肠胰高血糖素)发生交叉反应。可对Bouin′s液固定和福尔马林固定、石蜡包埋的胰腺组织切片进行免疫组织化学染色。 RIA中,与胰岛素结合的亲和力常数为6.1×108 M-1
单克隆抗胰高血糖素抗体可用作定量激素的分析工具。也可用于对福尔马林固定和Bouin液固定,石蜡包埋的胰腺组织切片进行免疫细胞化学染色。小鼠抗胰高血糖素抗体与胰腺胰高血糖素发生特异性反应。此产品与狗、小鼠、大鼠、兔,猪、豚鼠、猫和人胰腺固定切片中含胰高血糖素的细胞存在交叉反应性,与肠道胰高血糖素(肠胰高血糖素)交叉反应较弱。
免疫原
聚合猪胰高血糖素。
應用
小鼠单克隆抗胰高血糖素抗体可用于:
  • 免疫染色胰腺组织
  • 胰腺细胞流式细胞仪和免疫荧光成像的应用
  • 胰腺的免疫组织化学和形态学研究
生化/生理作用
胰高血糖素对提高血糖水平十分重要,具有分解糖原和增加糖异生的作用。其可调控脂质代谢和蛋白质代谢,调节向所有器官供应能量的水平。胰高血糖素在调节餐后肝葡萄糖产生水平方面起着至关重要的作用。用于治疗肥胖。胰高血糖素水平升高与胰高血糖素瘤和1型糖尿病有关。它充当特异性G蛋白偶联受体的配体。
胰高血糖素是在胰腺中产生的多肽类激素,含29个残基(MW 3482)。在小肠和大肠粘膜产生的相关激素,肠高血糖素(或胃泌酸调节素)由胰高血糖素的29个氨基酸序列组成,但在C端延伸了8个额外残基。胰高血糖素的生物活性作用包括分解糖原、分解脂肪、糖异生和生酮,与胰岛素作用形成拮抗效应,因此导致血糖水平升高。 胰高血糖素可调节血浆脂质水平、能量平衡和食物摄入。胰高血糖素和胰岛素具有相反作用,共同控制葡萄糖水平。控制糖尿病多种疗法中的一种就是抑制胰高血糖素。免疫细胞化学研究表明,胰岛胰高血糖素存在于A或细胞内,占胰岛细胞总数的15%-20%。这些细胞选择性地位于人胰岛外围。胰高血糖素失衡也可能导致糖尿病高血糖症。胰高血糖素基因座的缺失与儿童/婴儿的智力低下和面部畸形有关。由于尚未鉴定出胰高血糖素细胞缺乏或增生,胰高血糖素型肽的病理表现几乎完全与存在肿瘤或胰高血糖素瘤有关。胰高血糖素水平升高与胰腺肿瘤和坏死性游走性红斑有关。
胰高血糖素特异性抗体可作为a细胞和肿瘤标志物,应用免疫组织化学技术,也可作为分析工具,进行激素定量。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Islet specific Wnt activation in human type II diabetes.
Lee S H, et al.
Experimental Diabetes Research, 2008 (2009)
Isolation and purification of rat islet cells by flow cytometry.
Akbarzadeh A, et al.
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 23(1), 57-57 (2008)
A de novo 2.3 Mb deletion in 2q24. 2q24. 3 in a 20-month-old developmentally delayed girl.
Belengeanu V, et al.
Gene, 539(1), 168-172 (2014)
Munc-18 associates with syntaxin and serves as a negative regulator of exocytosis in the pancreatic β-cell.
Zhang W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(52), 41521-41527 (2000)
Schaefer c, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (2014)