About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H11NO5S
CAS號碼:
分子量::
389.38
Beilstein:
1407295
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推薦產品
產品名稱
荧光素 5(6)-异硫氰酸酯, ≥90% (HPLC)
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
技術
titration: suitable
顏色
yellow to orange
溶解度
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI 密鑰
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
异硫氰酸荧光素(FITC)广泛用于通过胺基将荧光标记附着到蛋白质上。异硫氰酸酯基团可与蛋白质中的氨基末端和伯胺进行反应。它已被用于标记蛋白质,包括抗体和凝集素。
應用
用于蛋白质的荧光标记(例如免疫荧光);凝胶色谱中的 H 蛋白质标记
荧光素5(6)-异硫氰酸酯已被用于:
- 荧光标记细菌
- 作为荧光计校准的标准品
- 标记外泌体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
客戶也查看了
Handbook of Affinity Chromatography (2005)
Characterization of proteolytic enzyme activities in macroalgae.
Perez-Llorens JL
European Journal of Phycology, 38, 55-64 (2003)
Effects of supplemental 25-hydroxycholecalciferol on growth performance, small intestinal morphology, and immune response of broiler chickens.
Chou SH
Poultry Science, 88, 2333-2333 (2009)
Thymic exosomes promote the final maturation of thymocytes.
Lundberg V
Scientific Reports, 6, 36479-36479 (2016)
Hermanson GT
Bioconjugate Techniques (2013)