重要文件
EPM1334-9921
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 32 clamps installed
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
特點
32 x 125 mL Erlenmeyer flasks
comes complete with 32 clamps installed
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
製造商/商標名
Eppendorf® M1334-9921 (Global)
長度 × 寬度
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
New Brunswick S41l shaker platforms.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)