重要文件
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
aluminum
特點
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
製造商/商標名
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG