Key Documents
EP6001040011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x MTP (18 mm), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(14 x 1) configuration
Holds 14 x MTP (18 mm)
max. MTP size [mm]: 86 x 128
side access
with locking rod
製造商/商標名
Eppendorf® 6001040011 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
140 mm (5.51 in.) × 91 mm (3.58 in.) × 766 mm (30.16 in.)
容量
(max MTP number per rack: 38 (38 x 1))
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
for ULT freezer: Innova C580 (max. 52 racks), Innova C760 (max. 66 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 1,976 MTP), Innova C760 (max. 2,508 MTP)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG