重要文件
EP5427717005
Eppendorf® Adapter
Holds PCR Strips tubes, pack of 4 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
Holds PCR Strips tubes
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427717005
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-45-64-5-PCR
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)