重要文件
EP5427704000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
特點
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
製造商/商標名
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5430 R
for use with 5430
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)