重要文件
EP5401000010
Eppendorf® Centrifuge 5418 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor FA-45-18-11
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC 輸入
230 V AC, Schuko plug
特點
CE compliant
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor FA-45-18-11
refrigerated
製造商/商標名
5401000010
Eppendorf® 5401000010
Eppendorf®
參數
temp. range at 0-40 °C
14000 rpm
16873 × g
技術
centrifugation: suitable
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)