Key Documents
EMU209661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Polr2i
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AATTGCGATTACCAGCAGGAAGCCGACAACAGCTGCATCTACGTCAACAAAATCACGCACGAAGTGGACGAGCTGACCCAGATCATCGCAGACGTGTCCCAGGACCCCACGTTGCCCCGGACGGAGGACCACCCGTGCCAGAAGTGTGGCCACAAGGAGGCAGTGTTCTTTCAGTCACACAGTGCCCGAGCTGAGGACGCCATGCGCCTGTACTATGTTTGCACTGCCCCACACTGCGGCCACCGCTGGACTGAGTGATCGTTCCTTCTTCCACCTGTAATAAATGCCA
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C