esiRNA cDNA 標靶序列
CTGACCTGGAGCAACCAAATCTATTGTTCCTTTTGTGAAATCAAGCAAGAGGCAGCTGTGAGGACCACGATTTCCAAGGTGCCGAAAATAATTGTTTTTCACTTTAAAAGGTTTGACATCCAGGGCACAGTAAAGAGGAAGCTGCGGACAGACATCCATTACCCCCTGACCAACCTGGACCTCACTCCTTATATCTGTCCAGTTTTCCGGAAACATCCCATGTACAACCTGTGCGCAGTGGTGAACCACTTTGGAGATCTGGATGGTGGTCACTACACTGCTTTCTGCAAGAACTCGGTAACTCAGGCCTGGTACAGCTTTGATGACACCCGAGTCAGTGAGATCCCAGATACTTCTGTTCAAACAGCTACAGCCTATCTTCTGTTCTATAGCTGCCAGCCTTTTTCTATACCAGCACAGAAACGCAAG
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... USP50(75083) , Usp50(75083)