重要文件
EHU158301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATP2A3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
TCATCCGCTACCTCATCTCCTCCAATGTTGGCGAGGTCGTCTGCATCTTCCTCACGGCAATTCTGGGCCTGCCCGAAGCCCTGATCCCTGTGCAGCTGCTCTGGGTGAACCTGGTGACAGACGGCCTACCTGCCACGGCTCTGGGCTTCAACCCGCCAGACCTGGACATCATGGAGAAGCTGCCCCGGAGCCCCCGAGAAGCCCTCATCAGTGGCTGGCTCTTCTTCCGATACCTGGCTATCGGAGTGTACGTAGGCCTGGCCACAGTGGCTGCCGCCACCTGGTGGTTTGTGTATGACGCCGAGGGACCTCACATCAACTTCTACCAGCTGAGGAACTTCCTGAAGTGCTCCGAAGACAACCCGCTCTTTGCCGGCATCGACTGTGAGGTGTTCGAGTCACGCTT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eduardo Izquierdo-Torres et al.
Molecular carcinogenesis, 56(7), 1703-1711 (2017-02-06)
The Ca