esiRNA cDNA 標靶序列
ATCCAGAGCCTCATCCATTGTAACATCACCTCCGTAGTCAAGATGACACAGCTAATTCTGAAACATATGGAATCAAGGCAGAAAGGTCTCATCCTGAACATTTCTTCTGGGATAGCCCTGTTTCCTTGGCCTCTCTACTCCATGTACTCAGCTTCCAAGGCGTTTGTGTGCGCATTTTCCAAGGCCCTGCAAGAGGAATATAAAGCAAAAGAAGTCATCATCCAGGTGCTGACCCCATATGCTGTCTCGACTGCAATGACAAAGTATCTAAATACAAATGTGATAACCAAGACTGCTGATGAGTTTGTCAAAGAGTCATTGAATTATGTCACAATTGGAGGTGAAACCTGTGGCTGCCTTGCCCATGAAATCTTGGCGGGCTTTCTGAGCCTGATCCCGGCCTGGGCCTTCTACAGCGGTGCCTTCCAAAGGCTGCTCCTGACACACTATGTGGCATACCTGAAGCTCA
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... HSD17B3(11046) , HSD17B3(3293)