重要文件
EHU011941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CLPP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
CTCTTCCTGCAATCCGAGAGCAACAAGAAGCCCATCCACATGTACATCAACAGCCCTGGTGGTGTGGTGACCGCGGGCCTGGCCATCTACGACACGATGCAGTACATCCTCAACCCGATCTGCACCTGGTGCGTGGGCCAGGCCGCCAGCATGGGCTCCCTGCTTCTCGCCGCCGGCACCCCAGGCATGCGCCACTCGCTCCCCAACTCCCGTATCATGATCCACCAGCCCTCAGGAGGCGCCCGGGGCCAAGCCACAGACATTGCCATCCAGGCAGAGGAGATCATGAAGCTCAAGAAGCAGCTCTATAACATCTACGCCAAGCACACCAAACAGAGCCTGCAGGTGATCGAGTCCGCCATGGAGAGGGACCGCTACATGAGCCCCATGGAGGCCCAGGAGTTTGGCATCTTAGACAAGGTTCTGGTCCACCCTCCCCAGGACGGTGAGGATGAGCCCACGCTGGTGCAGAAGGAGCCTGTAGAAGCAGCGCCGGCAGCAGAACCTGTCCCAGCTAG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Di Hu et al.
Acta neuropathologica, 137(6), 939-960 (2019-03-17)
Both α-Synuclein (αSyn) accumulation and mitochondrial dysfunction have been implicated in the pathology of Parkinson's disease (PD). Although studies suggest that αSyn and its missense mutant, A53T, preferentially accumulate in the mitochondria, the mechanisms by which αSyn and mitochondrial proteins