esiRNA cDNA 標靶序列
TCACCCGAGAATTCTTCACCAAGGAGCTCACCAAGCACTACCAGGGCAATAACGACACAGACGTCTTCTCTGCCACCTGGAACTCGGTCATGATCACATTTGGTTGCTGCGGGGTCAACGGGCCTGAAGACTTTAAGTTTGCATCTGTGTTTCGACTCCTGACCCTGGATAGTGAAGAGGTGCCGGAGGCCTGCTGCCGGAGGGAACCCCAAAGTCGGGACGGGGTCCTGCTGAGCCGGGAGGAGTGCCTCCTGGGAAGGAGCCTATTCCTAAACAAGCAGGGCTGTTACACGGTGATCCTCAACACCTTCGAGACCTACGTCTACTTGGCCGGAGCCCTTGCCATCGGGGTACTGGCCATCGAGCTTTTCGCCATGATCTTTGCCATGTGCCTCTTCCGGGGCATCCAGTAGAGGGTATGGCCTGAAGCCTGAAG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TSPAN18(90139) , TSPAN18(90139)
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Annals of translational medicine, 7(18), 470-470 (2019-11-09)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a common epithelial carcinoma with high occurrence and metastatic rates in Southern China. To date, the molecular mechanisms of metastasis for NPC remains unclear. The aim of this study was to discover the underlying mechanism of