Merck
全部照片(4)
Key Documents
DUO92202
Sigma-Aldrich
Duolink® PLA 对照试剂盒 - PPI
Control Kit to reliably detect Protein-Protein Interactions (PPI) with Duolink® PLA
同義詞:
in situ Proximity Ligation Assay Control Kit, Protein Protein Interaction Assay Control Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105331
NACRES:
NA.84
產品線
Duolink®
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for fluorescence
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
Duolink® PLA 对照试剂盒旨在与 Duolink® PLA 试剂一起使用,确保试剂和 Duolink® PLA 染色技术正常运行。
應用
应用说明
在 Duolink® PLA 对照试剂盒中提供了细胞和抗体,并优化了条件。当与必需的 Duolink PLA® 试剂一起使用时,您就可以成功进行 PLA 实验并获得肯定结果。
对照试剂盒含有Duolink® PLA 对照载玻片(货号DUO82202)-两个含有固定SK-OV3人卵巢癌细胞的8孔玻璃载玻片。用 EGF 处理细胞,诱导 EGFR 和 HER2 相互作用。该试剂盒还包含一小瓶兔抗 HER2 抗体(HPA001383)和一小瓶小鼠抗 EGFR 单克隆抗体(E3138)–检测两种相互作用蛋白所需的一抗
让我们为您服务,了解有关我们的定制服务激活的更多信息,加速您的Duolink® 项目
查看完整的Duolink® 产品列表
基于邻位连接检测(PLA),Duolink® PLA 技术允许固定细胞中内源性检测单分子水平的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平。
Duolink® PLA 对照试剂盒-PPI 旨在使用户对 Duolink® PLA 技术充满信心。该试剂盒包含经过固定的、处理的细胞的载玻片和一对特异性一抗,当与互补的 Duolink® PLA 探针和检测试剂一起使用时,它们可检测相互作用的蛋白并产生可靠的 PLA 信号。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
该试剂盒可检测蛋白与蛋白的相互作用。SK-OV-3 细胞含有 HER2 和 EGFR,研究表明在用 EGF 处理后其相互作用增加。当与适当的 Duolink® PLA 试剂结合使用时,对照试剂盒将能够成功检测 EGF 处理的细胞中 HER2 和 EGFR 蛋白相互作用的增加。
应用说明
在 Duolink® PLA 对照试剂盒中提供了细胞和抗体,并优化了条件。当与必要的 Duolink PLA® 试剂结合使用时,您就可以成功进行 PLA 实验并获得肯定结果。
该对照试剂盒包含 Duolink® PLA 对照载玻片(货号 DUO82202)-带有固定的 SK-OV3 人卵巢癌细胞的两个 8 孔玻璃载玻片。用 EGF 处理细胞,诱导 EGFR 和 HER2 相互作用。该试剂盒还包含一小瓶兔抗 HER2 抗体(HPA001383)和一小瓶小鼠抗 EGFR 单克隆抗体(E3138)–检测两种相互作用蛋白所需的一抗
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 可靠的 PLA 信号检测蛋白相互作用
  • 你可以放心使用 Duolink® PLA 技术
  • 向您的 PLA 实验添加其他对照
  • 通过滚环扩增提高对低丰度靶标的灵敏度
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 可进行相对量化
  • 可与任何荧光显微镜和适当的滤光片配合使用
成分
本品包括以下组分:
  • Duolink® PLA 对照载玻片(DUO82202)-两个带有 EGF 处理的预固定的 SK-OV3 细胞的 8 孔室载玻片。
  • 一小瓶(15μL)兔抗 ErbB2/HER2 抗体(HPA001383
  • 一小瓶(25μL)小鼠抗 EGFR 抗体(E3138
有关更多信息,参见数据表。
其他說明
需要其他 Duolink® 试剂(30RXN 尺寸)
小鼠/兔 Duolink® PLA 入门试剂盒:红色入门试剂盒(DUO92101)或橙色入门试剂盒(DUO92102
或者
PLA 探针对(PLUS 和 MINUS):抗小鼠 PLUS(DUO92001)和抗兔 MINUS(DUO92005)或抗小鼠 MINUS(DUO92004)和抗兔 PLUS(DUO92002检测试剂的选项:橙色(DUO92007),红色(DUO92008),FarRed(DUO92013)或绿色(DUO92014);洗涤缓冲液(DUO82049含 DAPI 的封固剂(DUO82040)。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Teng-Jian Zhou et al.
Theranostics, 7(5), 1389-1406 (2017-04-25)
Cancer stem cells (CSCs) are a small subset of malignant cells, possessing stemness, with strong tumorigenic capability, conferring resistance to therapy and leading to the relapse of nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study suggested that cyclooxygenase-2 (COX-2) would be a
Valerie Le Sage et al.
Virology, 502, 73-83 (2016-12-26)
Stress granules (SGs) are dynamic cytoplasmic aggregates of translationally silenced mRNAs that assemble in response to environmental stress. SGs appear to play an important role in antiviral innate immunity and many viruses have evolved to block or subvert SGs components
Adham Elsayed et al.
The journal of adhesive dentistry, 19(3), 221-228 (2017-06-10)
To test the bond strength and durability after artificial aging of so-called universal primers and universal multimode adhesives to lithium disilicate or zirconia ceramics. A total of 240 ceramic plates, divided into two groups, were produced and conditioned: 120 acid-etched
Franziska Wetzel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 74(2), 373-392 (2016-09-09)
The zonula occludens (ZO)-2 protein links tight junctional transmembrane proteins to the actin cytoskeleton and associates with splicing and transcription factors in the nucleus. Multiple posttranslational modifications control the intracellular distribution of ZO-2. Here, we report that ZO-2 is a
Daniel Antfolk et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(23), E4574-E4581 (2017-05-24)
Notch signaling is a key regulator of angiogenesis, in which sprouting is regulated by an equilibrium between inhibitory Dll4-Notch signaling and promoting Jagged-Notch signaling. Whereas Fringe proteins modify Notch receptors and strengthen their activation by Dll4 ligands, other mechanisms balancing
文章
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
條款
Protocol for brightfield detection of proteins in cells and tissue
相關內容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.