抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
物種活性
Drosophila, bovine, chicken, Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans, human, mouse, frog, rat
技術
ChIP: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3c10(319152) , H3c11(319153) , H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
一般說明
特異性
免疫原
應用
生化/生理作用
外觀
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.