重要文件
D5143
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基-对苯二胺 草酸盐
≥85% purity (TLC), powder or crystals
同義詞:
4-氨基-N,N-二乙苯胺 草酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16N2 · C2H2O4
CAS號碼:
分子量::
254.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
產品名稱
N,N-二乙基-对苯二胺 草酸盐, ≥85% (TLC)
品質等級
化驗
≥85% (TLC)
形狀
powder or crystals
成份
Water (by Karl Fischer): < 14%
顏色
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
溶解度
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI 密鑰
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yang Yang et al.
Environmental science & technology, 48(20), 12362-12369 (2014-09-16)
Disinfectants inactivate pathogens in source water; however, they also react with organic matter and bromide/iodide to form disinfection byproducts (DBPs). Although only a few DBP classes have been systematically analyzed for toxicity, iodinated and brominated DBPs tend to be the