Key Documents
D4803
Sigma-Aldrich
Nunc® 生物检测培养皿
with lid, L × W × H 245 mm × 245 mm × 25 mm
同義詞:
dish petri, dish plastic, petri dishes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
square
無菌
sterile
特點
lid
包裝
case of 16 ea
製造商/商標名
Nunc 240835
長度 × 寬度 × 高度
245 mm × 245 mm × 25 mm
皿長度 × 寬度
245 mm × 245 mm
皿容量
225 mL
結合類型
non-treated surface
一般說明
Nunc® 生物测定皿可用在分子生物学克隆实验中筛选大量菌落。它适用于培养细菌和真菌,或为其他培养容器提供容纳环境。Nunc 生物测定皿可用于琼脂扩散测定。
适用于琼脂扩散试验。适用于在分子生物学中的克隆实验中大量菌落的筛选。
應用
Nunc® 生物测定皿已用于测定转化细胞的集落形成单位的总数。它还被 PFunkel 应用于 ssDNA 模板的多位点诱变和综合密码子诱变。
法律資訊
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries