重要文件
CLS431085
Corning® 细胞培养瓶
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
同義詞:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 50
製造商/商標名
Corning 431085
最大體積
250 mL
表面積
175 cm2
有效容積
35-52.5 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)