Key Documents
CLS430591
Corning® 未经处理的培养皿
D × H 100 mm × 20 mm
同義詞:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
round
無菌
sterile
包裝
sleeve of 20
製造商/商標名
Corning 430591
直徑 × 高度
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • 对于不需要细胞贴壁的应用,不进行细胞贴壁处理
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
  • 具有堆叠珠,方便处理
  • 具有通风口,可实现一致的气体交换
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kristina Xiao Liang et al.
Experimental neurology, 337, 113536-113536 (2020-12-03)
The inability to reliably replicate mitochondrial DNA (mtDNA) by mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG) leads to a subset of common mitochondrial diseases associated with neuronal death and depletion of neuronal mtDNA. Defining disease mechanisms in neurons remains difficult due to