重要文件
CLS430157
Corning®培养管
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, non-treated, sterile, 500/cs
同義詞:
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.13
材料
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
無菌
sterile
特點
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
包裝
pack of 50
case of 500
製造商/商標名
Corning 430157
容量
15 mL
直徑×長度
16 mm × 125 mm
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • Corning® 细胞培养管由光学透明的聚苯乙烯制成。
  • 其具有螺纹塞密封盖,可最大限度地提高样品回收率并防止泄漏。
  • 已通过γ射线灭菌和无热原认证。
  • 未经处理的表面是非贴壁细胞培养的理想选择。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)