Key Documents
CLS4051
Corning® Costar® Stripette® 血清移液管,独立包装
capacity 5 mL, case of 200
同義詞:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
包裝
case of 200
bag of 50
製造商/商標名
Corning 4051
測量範圍
accuracy: 0.1 mL
長度
348 mm
容量
5 mL
吸頭內徑
0.073 in.
顏色
blue color-coded stripe
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
康宁 Costar Stripette 血清移液管,带有“香蕉皮”保鲜膜,经设计易于打开,便于无菌去除,并且在戴着乳胶手套时可消除静电吸附。
您可以通过透明的保鲜膜看清聚苯乙烯血清移液管,便于立即识别尺寸。另外,节省空间的包装减少了存储需求、浪费,并且单一材料使其易于回收。
  • 新的防静电透明全塑料包装,使移液管的能全部看见,便于识别尺寸,并减少存储空间的要求
  • 独特的颜色编码放大条纹可用于更加容易的弯月面观察
  • 无菌、独立包装,并经过认证的无热原且不含 DNase/RNase
  • ± 2%全体积的准确度
  • 批次号印刷在了每支移液管包装上
  • 经校准可轻易提供(TD-EX20ºC)它们的内含物
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.