重要文件
CLS3505
Corning® FiltrEX 96 well filter plates
0.2 μm pore size non-treated surface white polystyrene plate, round white polystyrene , round wells, rectangular bottom white polystyrene wells, PVDF membrane, sterile, case of 50, pack of 10, pkg of 50 ea
同義詞:
96 well filter plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
產品名稱
康宁® FiltrEX 96孔过滤器板, surface treatment: no, round white polystyrene, PVDF membrane, lid: no, pkg of 50 ea
材料
PVDF membrane
rectangular bottom white polystyrene wells
round wells
round white polystyrene
white polystyrene plate
無菌
sterile
特點
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well filter plate, standard
包裝
pack of 10
case of 50
pkg of 50 ea
製造商/商標名
Corning 3505
最大體積
350 μL
尺寸
96 wells
有效容積
350 μL
顏色
white
孔徑
0.2 μm
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Corning FiltrEX 96 孔白色过滤器板,含 0.2μm 亲水性 PVDF 膜的设计考虑到了您的应用需求。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
  • 通过 ANSI/SBS 4-2004 标准尺寸符合 ANSI/SBS1-2004,以确保自动化兼容性
  • 刚性侧壁使板成为自动化处理的理想选择
  • 宽裙座可轻松容纳条形码
  • 通过专利的双料注塑工艺将单个过滤器盘密封在孔中,以确保每个孔的 100% 完整性
  • 喷嘴的设计可防止交叉污染,同时允许平板停留在实验室工作台上
  • 350μL 工作体积
  • 有菌的
玻璃纤维过滤器板 (CLS3510、CLS3511) 可用于多种应用,包括质粒分离、DNA 纯化或受体/配体结合试验。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)