重要文件
CLS3344
康宁® 96 孔储存微孔板
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, sterile, lid: no
同義詞:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
V-bottom
polypropylene
無菌
sterile
特點
lid: no
製造商/商標名
Corning 3344
包裝
bag of 10 ×
最大體積
450 μL
尺寸
96 wells
有效容積
450 μL
顏色
clear
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • Corningn® 96 孔微孔板支持多种检测和存储应用的要求。
  • 裙边高度均匀,机器人抓取面积更大
  • 耐大多数溶剂,包括 DMSO、乙醇、甲醇。
  • 无RNase/DNase
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)