重要文件
CLS3337
康宁® CellBIND®多孔板
size 24 wells, flat clear bottom, sterile, lid
同義詞:
24 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
材料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
無菌
sterile
sterile
特點
lid
lid
skirt
plate format: 24 well standard
包裝
pack of 5 ea
case of 50 ea
製造商/商標名
Corning 3337
尺寸
24 wells
表面積
1.9 cm2 , cell growth area
孔容積
3.4 mL
孔有效容積
0.38-0.57 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
結合類型
CellBIND® surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
康宁® CellBIND®细胞培养多孔板
  • 带有冷凝环的不可逆的盖子,以减少污染
  • 单个字母数字代码,用于孔识别
  • 统一的边角,方便堆放
  • CellBIND® 表面经过处理,以获得最佳细胞附着
  • 经 γ 射线灭菌
  • 经过无热原认证
法律資訊
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)