CLS3313
Corning® CellSTACK®细胞培养室
Tissue Culture (TC)-treated surface, polystyrene, sterile, 5 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
同義詞:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
推薦產品
一般說明
- 细胞培养扩增的理想选择
- 培养室产生的细胞产量在107-109范围内
- 多个滚瓶或旋转瓶的有用替代品。
- 高机械强度和结构完整性
- 在发货前已100%进行泄漏测试
- 通过γ辐射进行无热原认证和灭菌,依据现代制造方法属于低微粒污染
- 易于使用的广口设计,带螺纹盖和通气盖
- 26 mm宽大口径灌装口,可直接进入腔室底部,提供更多无菌转移培养基和培养物选项
特點和優勢
- 具有 3,180cm2 的细胞生长区域
- 两个 26 mm 直径的开样口,允许直接到达培养腔底部的设计为在全封闭系统中通过倾倒、移液或管路等方式进行无菌添加或排空液体提供了更大的灵活性
- 具有 0.2μm 孔不可浸湿膜直接密封的标准 33mm 螺纹盖,允许气体交换,同时最大程度地降低污染风险
- 可提供一体化密封 USP VI 级认证的带 C-FLEX 管的 33mm 螺纹盖(可选),可以直接无菌转移培养基和细胞
- USP VI 级聚苯乙烯具有出色的光学清晰度和机械强度
- 经 γ 辐射灭菌并经认证无热原
- 在发货前经过 100% 泄漏测试
法律資訊
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.