重要文件
CLS2017
Corning® cap inserts for cryogenic vials
red
同義詞:
Corning cap
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.13
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Corning 2017
顏色
red
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)