Key Documents
CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
同義詞:
Corning container
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
flat bottom
無菌
sterile
特點
cap: no
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Corning 11460
內徑
1/8 in.
容量
2 L
孔徑
0.2 μm
接頭
male Luer for lock
其他說明
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.