重要文件
KU-812F
90071804, human blood, Lymphoblast
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
產品名稱
KU-812F, 90071804
生物源
human blood
增長模式
Suspension
染色體組型
Not specified
形態學
Lymphoblast
產品
Not specified
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
cancer
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Human myelogenous leukaemia
細胞系描述
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
應用
Chromosome and tumourigenicity studies
DNA分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
培養基
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)