特點
capacity 5 vial(s)
製造商/商標名
Nalgene®
總長度
290 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
每个小瓶的突出支撑底座。
稳固放置1.2或2.0 mL Nalgene冻存管,用于存储在Dewar型液氮冰柜中。
法律資訊
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries