文件
C6286
Sigma-Aldrich
组织蛋白酶B 来源于牛脾脏
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
同義詞:
组织蛋白酶B1
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
生物源
bovine spleen
形狀
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein
成份
Protein, ≥30% biuret
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
组织蛋白酶B是一种溶酶体酶,由一条轻链(Lys1–Arg49)和一条重链(Val50–Thr253)组成。属于半胱氨酸蛋白酶C1家族成员。
應用
牛脾组织蛋白酶B已用于组织蛋白酶B的酶切实验,产物进行高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)分析。它也与蛋白酶抑制剂RfIP1和钌金属脂芳烃(ruthenium metalloarene)共同用于酶抑制分析。
生化/生理作用
组织蛋白酶B具有肽链内切酶和肽基二肽酶活性。它可能与肿瘤的病理生理状况有关。组织蛋白酶B也是利什曼病的标志蛋白酶。它在肌肉营养不良、肺气肿和骨吸收中过度激活。
组织蛋白酶B已被发现可切割胱天蛋白酶原1和胱天蛋白酶原11,并在洋地黄皂苷透化细胞中诱导细胞凋亡。组织蛋白酶B从细胞质向细胞核的转移促进了胆盐诱导的大鼠肝细胞凋亡。在诱导细胞凋亡后12至24小时,PC12细胞中组织蛋白酶B的水平显著降低。
單位定義
在pH 5.0 25 °C条件下,一个单位可在每分钟水解1 μmole Z-赖氨酸硝基苯酯。
外觀
含有磷酸钠、氯化钠和~6% EDTA作为稳定剂的冻干粉。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3