重要文件
C2437
Sigma-Aldrich
Nalgene® 便携冰盒
−20°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
同義詞:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.22
特點
capacity 12  vial(s)
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 5115-0012
長度 × 寬度 × 高度
151 mm × 108 mm × 125 mm
重量
1.5 lb
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
保持 12 个微管低于 −15°C,室温下储存 1 h。
由耐用的聚碳酸酯模塑而成,填充无毒的可冷冻凝胶。冰桶的方便替代品,用于保持试剂和酶的温度。同时保护关键样品免受冰柜中温度波动的影响。
圆顶盖允许储存较高的螺旋盖微管。盖子具有网格写入表面,用于样本识别。可堆叠。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)