生物源
green tea
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
LSHVYAFMTMFKBA-CTNGQTDRSA-N
基因資訊
human ... BACE1(23621)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 检测含有没食子酰部分的儿茶素在抑制人类免疫缺陷病毒-1(HIV-1)整合酶活性方面的效力
- 分析 Pseudopiptadenia contorta 和商用白坚木栲胶在单纯疱疹病毒 1 型株中的抗氧化和抗病毒特性(耐阿昔洛韦)
- 研究多酚对人类精子生物化学的影响以及其在配子保存中使用的相关限制
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
文章
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.