重要文件
BAM168074104
Magic Touch 2 midi带盖冰盘
capacity 4.0 L, green, pack of 1 ea
同義詞:
lab ice bucket
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.22
材料
green
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art M16807-4104
容量
4.0 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Magic Touch 2冰盘和冰桶的新设计提高了耐用性和性能。 这些冰盘具有优异的绝缘性能和耐化学性,可以与冰,干冰,干冰盐,溶剂浆液或液氮一起使用。 无汗闭室不会′吸收水分或气味,并且在正常使用条件下,盘实际上是不会破碎的。
特性:
  • 舒适的适用盖,用于额外的绝缘和保护
  • 膨胀聚氨酯重量轻,便于运输
  • 灌装线指示器
  • 内置喷管,用于倾倒不需要的液体*
  • 凸起边缘,便于携带
  • 浅色纹理防滑表面
  • 可叠起堆放。
*1.0 L盘不具备的功能
法律資訊
Magic Touch 2 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)