共軛
biotin conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
HP-6025, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
direct ELISA: 1:60,000
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特異性
单克隆抗人 IgG4 对 IgG4 亚类具有特异性,在 ELISA 中与 IgG1、IgG2 和 IgG3 不反应。
應用
IUIS/WHO2 研究挑选出该单克隆抗体作为最广泛适用的 IgG4 特异性单克隆抗体之一。单克隆抗人 IgG4 可用于通过各种免疫测定法鉴定 IgG4 亚类,包括:ELISA、印迹免疫固定法 (IIF)、免疫荧光测定法 (IFMA)、血凝法 (HA)、血凝抑制法 (HAI)、颗粒计数免疫测定法 (PACIA) 和胞浆 IgG 的检测。
小鼠抗人IgG4生物素单克隆抗体可以1:15,000的工作稀释度用于ELISA。用于ELISA法检测疟原虫感染后产生的血清IgG4。
抗人IgG4-生物素抗体、小鼠单克隆抗体可用于免疫组化和免疫染色。
生化/生理作用
IgG4是人血清中含量最低的一种免疫球蛋白。IgG4参与独特的fab臂交换(FAE)过程,并限制免疫复合物的形成。 它具有抗炎作用。IgG4是一种治疗性抗体。它可以防止过敏,防止肥大细胞脱颗粒,对抗恶性黑色素瘤。IgG4或与自身免疫性疾病有关,如1型和2型自身免疫性胰腺炎(AIP)、Mikulitz综合征、Kuttner′s肿瘤、Riedel′s甲状腺炎和肾小管间质性肾炎。
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。生物素与人IgG(Fc特异性)单克隆抗体偶联,可结合各种标记物,如抗生物素蛋白或链霉亲和素。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 1% 牛血清白蛋白和 15 mM 叠氮化钠
其他說明
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Association of immunoglobulin G4 and free light chain with idiopathic pleural effusion
Clinical and Experimental Immunology, 190(1), 133-142 (2017)
Scandinavian journal of immunology, 66(1), 87-96 (2007-06-26)
In a prospective clinical study in New Halfa Teaching Hospital, the possible association between FcgammaRIIa-R/H131 polymorphism and anti-malarial antibody responses with clinical outcome of Plasmodium falciparum malaria among Sudanese patients was investigated. A total of 256 individuals were consecutively enrolled
Malaria journal, 8, 306-306 (2009-12-24)
Plasmodium falciparum malaria is a complex disease in which genetic and environmental factors influence susceptibility. IgG isotypes are in part genetically controlled, and GM/KM allotypes are believed to be involved in this control. In this study, 216 individuals from Daraweesh
Vaccine, 28(7), 1732-1739 (2009-12-29)
The certainty of the protective role of acquired immunity in malaria is the major drive for malaria vaccine development. In this study, we measured the levels of total IgG and IgG subclasses to four candidate malaria vaccine antigens; MSP2-3D7, MSP2-FC27
Vaccine, 27(1), 62-71 (2008-11-04)
Despite many intervention programmes aimed at curtailing the scourge, malaria remains a formidable problem of human health. Immunity to asexual blood-stage of Plasmodium falciparum malaria is thought to be associated with protective antibodies of certain immunoglobulin classes and subclasses. We