重要文件
B0408
Sigma-Aldrich
Nalgene® 离心瓶,3122型
nominal capacity 250 mL
同義詞:
nalgene瓶, 聚碳酸酯瓶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
polycarbonate
round bottle
screw top cap (Sealing)
translucent bottle
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
接合處
Joints threaded neck (29)
特點
RCF 27,500 × g
with cap (sealing)
包裝
pack of 4
製造商/商標名
Nalgene® 3122-0250
參數
27500 × g max. RCF
瓶直徑×長度
61.77 mm × 125.2 mm
標稱容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • Nalgene®离心瓶适用于大容量生物/化学样品的细胞收获、沉淀、蛋白纯化和低速离心。
  • 半透明材质,样品透明度更佳。
  • 球形底部设计有助于沉淀形成和回收。
  • 机械强度极佳。
  • 可高压蒸汽灭菌,耐受温度高达121°C。
  • 为了获得最佳性能,填充量至少要达到总容量的80%。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)