重要文件
AXYTXLF10
MAXYMum Recovery® pipette filter tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs, racked, clear
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
製造商/商標名
Axygen Inc TXLF-10
Corning
包裝
pkg of 10x1000tips/cs
尺寸
0.1-10 μL
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)