重要文件
AXYTR222YRS
Pipette reference tips
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
製造商/商標名:
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
尺寸:
200 μL
無菌:
sterile
特點:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
包裝:
pkg of 5x960tips/cs
材料
yellow
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
製造商/商標名
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
200 μL
顏色
yellow
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
其他說明
Browse all pipette tips
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)