一般說明
- Axygen® 深孔检测板是样品收集、体外生长箱和长期储存等应用的理想选择。
- 耐化学腐蚀,可耐受低至 -80°C 的温度。
- 超薄型设计减少空间要求。
- 平坦表面可用热封膜进行有效密封
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.