重要文件
AXYP96450RB
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom blue polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
同義詞:
96 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
round bottom blue polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc P-96-450R-B
Corning
包裝
pkg of 10x5plates/cs
最大體積
500 μL
尺寸
96 wells
有效容積
4.6 mL
結合類型
non-treated surface