重要文件
AXYMCT060G
微量离心管
size 0.6 mL, green, pkg of 10x1000tubes/cs
同義詞:
centrifuge tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.22
材料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
製造商/商標名
Axygen Inc MCT-060-G
Corning
包裝
pkg of 10x1000tubes/cs
尺寸
0.6 mL
顏色
green
接頭
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)