重要文件
A2793
Sigma-Aldrich
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C52H87N19O24
分子量::
1362.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
形狀
lyophilized powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H87N19O24/c1-23(72)39(48(93)69-30(11-17-36(79)80)45(90)67-29(10-16-35(77)78)46(91)70-32(49(94)95)13-19-38(83)84)71-47(92)31(12-18-37(81)82)68-44(89)28(9-15-34(75)76)66-43(88)27(8-14-33(73)74)65-42(87)26(7-4-22-62-52(58)59)64-41(86)25(6-3-21-61-51(56)57)63-40(85)24(53)5-2-20-60-50(54)55/h23-32,39,72H,2-22,53H2,1H3,(H,63,85)(H,64,86)(H,65,87)(H,66,88)(H,67,90)(H,68,89)(H,69,93)(H,70,91)(H,71,92)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,94,95)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,39+/m1/s1
InChI 密鑰
FYEPIIASCNUBEH-MJBCRNAASA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
生化/生理作用
Specific substrate for casein kinase II.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)