About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H16ClNO6
CAS號碼:
分子量::
329.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
推薦產品
產品名稱
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3